4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate 97%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: DABITC, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate, 4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline, 4-((4-Isothiocyanatophenyl)diazenyl)-N,N-dimethylaniline
317802-1G 317802-250MG
317802-1GEA 553 EUR
317802-1G 317802-250MG
4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate 97%, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate
4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline,97% (4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate; DABITC)
Formula: C₁₅H₁₄N₄S
MW: 282.37 g/mol
Pto. de fusión: 167…171 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00004812
Núm. CAS: 7612-98-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a55e588bb27387c69b0b956a4bf8f621d7361b1e&vid=2faab9d47d89122363c0560ad6121b9b0793c953&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Orange to Red-Brown
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Orange to Red-Brown
Carbon 61.6 - 66.0 %
Nitrogen 19.1 - 20.5 %
Purity (HPLC) ≥96.5 %