(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
264806-1G 264806-5G
264806-1GEA 100 EUR
264806-1G 264806-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
Formula: CH₁₁ClO₃
MW: 214,65 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C/0,8 mmHg (lit.)
Densidad: 1,227 g/ml (25 °C) (lit.)
Pto. de inflamación: 108 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00012046
Núm. CAS: 52711-92-9
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour); Yellow to Red to Brown Conforms to Requirements
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Titration by AgNO3 After Oxygen Combustion: 98.5 - 101.5%
GC (area %) ≥98.5%