Pinacyanol iodide 97%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: Iodide, Quinaldine Blue, 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
166510-1G 166510-250MG
166510-1GEA 409 EUR
166510-1G 166510-250MG
Pinacyanol iodide 97%, Sigma-Aldrich®
Pinacyanol iodide
Formula: C₂₅H₂₅IN₂
MW: 480,39 g/mol
Pto. de fusión: 295 °C (desc., lit.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011975
Núm. CAS: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to black powder, crystals or Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms to structure.
Uv-visible spectrum In ethanol
Carbon 60.3%-64.7%
Nitrogen 5.5%- 6.1%
Thin-layer Consistent with 97% purity
Solubility 10 mg/ml(1%), ethanol; dark blue solution