Tetraclorocincato de 1,3-diamino-7-(dietilamino)-4-metilfenoxazin-5-io (1:2), Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
16030-10G 16030-50G
16030-10GEA 97.3 EUR
16030-10G 16030-50G
Tetraclorocincato de 1,3-diamino-7-(dietilamino)-4-metilfenoxazin-5-io (1:2), Sigma-Aldrich®
Tetraclorocincato de 1,3-diamino-7-(dietilamino)-4-metilfenoxazin-5-io (1:2)
'Brilliant Cresyl blue',for microscopy (Vit.), mixture of toluidine blue and waterblue ('Cresyl blue')
Formula: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148901
Núm. CAS: 81029-05-2