Ácido fosfomolíbdico hidrato solución ready-to-use spray and plunge reagent para cromatografía, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecamolibdofosfórico hidrato
02553-100ML 02553-500ML
02553-100MLEA 42.7 EUR
02553-100ML 02553-500ML
Ácido fosfomolíbdico hidrato solución ready-to-use spray and plunge reagent para cromatografía, Sigma-Aldrich®
Ácido fosfomolíbdico hidrato
Phosphomolybdic acid solution,ready-to-use spray and plunge reagent, for chromatography (Molybdophosphoric acid)
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843.27 g/mol
Número MDL: MFCD00149913
Núm. CAS: 51429-74-4
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,07498