Ruthenium(III) chloride oxide 85.0-115.0% (dried basis, AT) para microscopía, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
00541-1G 00541-5G
00541-1GEA 287 EUR
00541-1G 00541-5G
Ruthenium(III) chloride oxide 85.0-115.0% (dried basis, AT) para microscopía, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) chloride oxide
(Ammoniated ruthenium oxychloride)
Formula: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
MW: 786.354 g/mol
Número MDL: MFCD00011479
Núm. CAS: 11103-72-3