Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl-4'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Ethyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
472069-1G
472069-5G
472069-1GEA
93.7
EUR
472069-1G
472069-5G
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate
Ethyl 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylate,98%
Formula:
C₁₅H₁₄O₃ Pto. de fusión: 142…144 °C (desc., lit.) Temperatura de almacenaje: Room Temperature |
Número MDL:
MFCD07809563 Núm. CAS: 50670-76-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) | White to Yellow |
Appearance (Form) |
Conforms to Requirements Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 72.5 - 76.2 % |
Purity (HPLC) | ≥97.5 % |