4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥30% (dye content), Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: 1,10-Phenanthroline-4,7-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
429031-1G 429031-250MG
429031-1GEA 224 EUR
429031-1G 429031-250MG
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline ≥30% (dye content), Sigma-Aldrich®
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline, Dye content ≥30 % (1,10-Phenanthroline-4,7-diol)
Formula: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212,21 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc., lit.)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00004975
Núm. CAS: 3922-40-5
EINECS: 223-493-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff4737047ffbdbe3546147fbfe462cabfa31bd5&vid=8ff4737047ffbdbe3546147fbfe462cabfa31bd5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour): Grey to Brown to Green Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder or Chunks
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon ≥18.3%
Nitrogen ≥3.9%
Purity (HPLC) Typically >85%