4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid 99%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
MQ200
393363-1G
393363-5G
393363-1GEA
70.3
EUR
393363-1G
393363-5G
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid 99%, Sigma-Aldrich®
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid, 99%.
Formula:
C₁₄H₂₄O₂ MW: 224.34 g/mol Pto. de fusión: 160...162 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Room Temperature |
Número MDL:
MFCD00192383 Núm. CAS: 73152-70-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) | White to Off-White |
Appearance (Form): Powder or Crystals | Conforms to Requirements |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by NaOH) | 98.5 - 101.5% |
GC (area %) | ≥98.5% |