Resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal, columna para laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Proveedor: Avantor
6065-07EA 331.98 EUR
6065-07 6065-25
Resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal, columna para laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Columnas de cromatografía
La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™ funciona como una resina de intercambio aniónico fuerte con una selectividad mejorada para la separación superior en aplicaciones de cromatografía de procesos.
Activada por una química propia de superficie que combina la funcionalidad del intercambio aniónico fuerte con sitios de intercambio aniónico débil y hidrofilicidad, los medios de cromatografía de intercambio catiónico multimodal BAKERBOND® PolyQUAT™ utilizan su selectividad única para permitir un rendimiento de mayor purificación enMore Product Information