Resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal, columna para laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Proveedor: Avantor
6061-07EA 331.98 EUR
6061-07 6061-25
Resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal, columna para laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Columnas de cromatografía
La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™ funciona como una resina de intercambio catiónico fuerte con una selectividad mejorada para la separación superior en aplicaciones de cromatografía de procesos.
Activada por una química propia de superficie que combina la funcionalidad del intercambio catiónico fuerte con sitios de intercambio catiónico y aniónico débiles, los medios de cromatografía de intercambio catiónico multimodal BAKERBOND® PolyCSX™ utilizan su selectividad única para permitir un rendimiento de mayor purificación en una amplia gama de productos biofarmacéuticos.
Diseñada y fabricada por Avantor según los elevados estándares establecidos por nuestra marca de productos químicos J.T.Baker®, la resina de intercambio iónico BAKERBOND® PolyCSX™ se puede utilizar con otras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para mejorar su potencia separadora de los pasos del proceso de la cromatografía.
Información para pedidos: Disponible en 5 paquetes prácticamente envasados, las columnas para laboratorio de 1 ml y 5 ml están diseñadas para la conexión directa a muchos instrumentos convencionales de cromatografía, incluidos GE ÄKTA™ y Bio-Rad NGC™. Para tamaños a granel (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 l y 5 l), véase la pestaña Productos complementarios de la tabla para realizar pedidos.