Resina (HIC) para cromatografía de interacción hidrófoba de modo combinado, columna para laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
Proveedor: Avantor
6064-07EA 331.98 EUR
6064-07 6064-25
Resina (HIC) para cromatografía de interacción hidrófoba de modo combinado, columna para laboratorio, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
Columnas de cromatografía
El J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ la resina para cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) de modo combinado proporciona una selectividad mejorada para la separación superior en aplicaciones de cromatografía de procesos.
Activada por una química propia de superficie que combina la funcionalidad hidrófoba con sitios de intercambio aniónico débil y hidrofilicidad, los medios HIC de modo combinado BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ utilizan su selectividad única para permitir un rendimiento de mayor purificación en una amplia gama de productos biofarmacéuticos.
Diseñada y fabricada por Avantor según los elevados estándares establecidos por nuestra marca de productos químicos J.T.Baker®, la resina HIC de modo combinado Poly Hi-Propyl™ se puede utilizar con otras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para mejorar su potencia separadora de los pasos del proceso de la cromatografía.
Información para pedidos: Available in conveniently-packaged 5 packs, the 1 ml and 5 ml lab columns are designed for direct connection to many popular chromatography instruments including GE ÄKTA™ and Bio-Rad NGC™. For bulk sizes (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L and 5 L), see the Complementary Products tab on the ordering table.