Multi-parameter meters, handheld, HQ series
Proveedor: Hach
LEV015984300A LEV0159843002 LEV0159843001 LEV015984200A LEV0159842006 LEV0159842005 LEV0159842003 LEV0159842002 LEV0159842001 LEV015984100A LEV0159841005 LEV0159841004 LEV0159841003 LEV0159841002 LEV0159841001 LEV015982200A LEV0159822009 LEV0159822008 LEV0159822006 LEV0159822005 LEV0159822004 LEV0159822003 LEV0159822002 LEV0159822001 LEV015982100A LEV0159821007 LEV0159821006 LEV0159821005 LEV0159821004 LEV0159821003 LEV0159821002 LEV0159821001 LEV015981140A LEV0159811402 LEV0159811401 LEV015981130A LEV0159811302 LEV0159811301 LEV015981110A LEV0159811104 LEV0159811103 LEV0159811102 LEV0159811101
665-0528EA 2057 EUR
665-0528 665-0529 665-0530 665-0531 665-0532 665-0533 665-0534 665-0535 665-0536 665-0537 665-0538 665-0539 665-0540 665-0541 665-0542 665-0543 665-0544 665-0545 665-0546 665-0547 665-0548 665-0549 665-0550 665-0551 665-0552 665-0553 665-0554 665-0555 665-0556 665-0557 665-0558 665-0559 663-0361 663-0362 663-0363 663-0364 663-0365 663-0366 663-0367 663-0368 663-0369 663-0370 663-0371
Multi-parameter meters, handheld, HQ series
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Una gama robusta e intuitiva de medidores portátiles que inspiran confianza en la elaboración de informes y en la gestión de resultados.
  • Calibración sencilla
  • Diseño robusto
  • Gestión de datos facil
  • Gama completa de parámetros
  • Calidad y soporte de confianza
  • Las funciones de bloqueo incluyen: en continuo/estabilización automática ('pulsar para medir')/a intervalos
La serie HQ está destinada a profesionales de la calidad del agua que deseen realizar análisis electroquímicos en entornos de campo y de laboratorio. Nuestra nueva plataforma portátil le permitirá recopilar de forma intuitiva mediciones exactas, gestionar datos y revisar fácilmente los resultados, a la vez que proporciona un índice de protección IP 67.
Proporcionan una solución realmente robusta y lista para su uso en el campo con una guía de funcionamiento paso a paso en pantalla que inspira confianza a los usuarios a la hora de generar informes y gestionar los resultados. A diferencia de otros medidores de campo con interfaces de usuario básicas y sin datos de fácil acceso, la serie HQ protege, simplifica y acelera el proceso de medición al completo.
Nunca había sido tan fácil realizar una calibración correcta. La mayoría de los problemas de medición se deben a procedimientos de calibración incorrectos. Con nuestros procedimientos de calibración y solución de problemas en pantalla, ilustrados y paso a paso, los profesionales de la calidad del agua pueden tener éxito en cada ocasión.
Realice su actividad diaria con solo unos clics. Tanto si se encuentra en sus instalaciones como si está realizando trabajo de campo, el medidor portátil de la serie HQ de Hach garantiza que los datos se transfieran de forma segura por USB o Bluetooth* opcional. Benefíciese de la validación de datos adicional cuando conecte el medidor de campo al software Claros Data Management.
Sensores diseñados para cada aplicación. Ofrecemos sensores inteligentes Intellical de laboratorio estándar y robustos de campo con la serie HQ. Su objetivo es medir una amplia variedad de parámetros, incluidos sólidos disueltos totales (TDS), oxígeno disuelto (OD) óptico, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), temperatura, conductividad y pH. Los medidores HQ reconocen automáticamente las sondas inteligentes Intellical, que conservan el historial de calibración y la configuración del método para reducir al mínimo los errores y el tiempo de preparación. Incorporan tecnología de eficacia probada para ofrecer una exactitud superior y mejor tiempo de respuesta, incluso al realizar mediciones de muestras o de entornos operativos complicados.
Tranquilidad: los equipos de servicio técnico y soporte técnico de Hach estarán a su disposición. HACHs equipos de soporte técnico, servicio técnico en campo y en central, trabajan juntos y cuentan con más de 80 años de experiencia en electroquímica para ayudarle a maximizar el tiempo de disponibilidad de los instrumentos, garantizar la integridad de los datos, mantener la estabilidad operativa y reducir los riesgos de incumplimiento de la normativa. Nunca se sienta desamparado cuando necesite asistencia.
Elija entre 3 modelos, que incluyen la serie HQ4000 de tres entradas, la serie HQ2000 de dos entradas y la serie HQ1000 de una sola entrada. Estos medidores ofrecen una gran versatilidad de medición, lo que elimina la necesidad de varias piezas de equipo.
Certificaciones: CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verified: US DOE/ NRCan Energy Efficiency, RoHS.
Información para pedidos: Field accessories and electrodes are not included with meter only items.
Información de suministro: Meters include USB wall charger, 5,0 V - 2,0 A; USB 2.0; A-Male to Micro B cable, 1,8 m (5,9'); Li-Ion battery 18650, 3,7 V, 12,6 W; wrist strap, HQ series basic user manual; quick start guide and QC final inspection report. Case, handstrap, glove and field accessories included with all kits.