Anisol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metoxibenceno
87106.320EA
149
EUR
87106.320
87106.460
Anisol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anisol
Formula:
C₇H₈O Pto. de inflamación: 52 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008354 Núm. CAS: 100-66-3 UN: 2222 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Assay | ≥ 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Odour | Characteristic |
Density (20/4) | 0,992 - 0,994 |