Ácido propiónico ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
87062.180EA 18.8 EUR
87062.180 87062.260 87062.290 87062.320 87062.460 87062.550
Ácido propiónico ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Ácido propiónico
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 140…142 °C
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002756
Núm. CAS: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid