Cabinas de seguridad biológica de, clase II, Herasafe™ 2025
Proveedor: Thermo Scientific
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 14000 EUR
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Cabinas de seguridad biológica de, clase II, Herasafe™ 2025
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
Maximice la protección de las muestras y la seguridad del usuario enfatizando la contención, el confort y el aspecto práctico.
  • La tecnología SmartFlow Plus equilibra automáticamente el rendimiento de los motores de los sopladores de doble corriente continua para mantener los caudales de aire adecuados, al tiempo que compensa el estado de carga de los filtros protectores HEPA
  • El exclusivo sistema DAVe Plus (verificación digital del flujo de aire) valida la protección mediante la supervisión de las velocidades del flujo de aire con sensores de presión independientes que detectan y alertan de cualquier cambio en los plenos de escape y de flujo descendente
  • Visualización gráfica sencilla y fácilmente comprensible
  • Smart Clean Plus ofrece un diseño de ventana con bisagras en la parte delantera que permite un acceso completo al espacio de trabajo interior de acero inoxidable 304 no corrosivo, lo que permite una fácil limpieza/desinfección del armario interior, incluida la pared trasera
  • Altura de apertura de la hoja motorizada de 200 mm para optimizar la facilidad de uso y la eficiencia, con respaldo de batería estándar para permitir el cierre en caso de corte de energía
  • Las paredes laterales/ventanas de cristal proporcionan un espacio de trabajo luminoso y las luces LED brillantes y de bajo consumo garantizan una mayor visibilidad dentro del armario
Herasafe 2025 Class II biological safety cabinets deliver reliable performance with superior precision for a broad range of applications requiring assured safety for product, personnel and the environment. Robust construction and excellent ergonomic design are combined with autonomous safety features and a simple to understand interface that always gives clear status indication. Option of models with integrated programmable cross-beam UV disinfection system. The UV lights are installed on both side walls to illuminate the entire work surface without leaving shadows. This ensures thorough disinfection of the complete chamber for maximum sample protection.
Working height of front window: 200 mm
Certificaciones: Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TÜV Nord.