Estirol ≥99.5% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Estabilización: Inhibited with tert-butylcatechol 10 - 15 ppm
85999.180EA 16.6 EUR
85999.180 85999.290 85999.320 85999.460
Estirol ≥99.5% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Estirol
Formula: C₈H₈
Número MDL: MFCD00008612
Núm. CAS: 100-42-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) min 99,5%
Identity (IR) Passes test
Appearance clear liquid
Density (d 20°C/4°C) 0,905 - 0,907
Stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol 10 - 15 ppm