VWR®, Buretas, con llave de paso de PTFE
Proveedor: VWR Collection
612-6691EA 81.1 EUR
612-6691 612-6692 612-6693
VWR®, Buretas, con llave de paso de PTFE
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS.
  • Alta resistencia química y térmica
  • Raya Schellbach para una lectura precisa del menisco
  • Llave de paso con llave de PTFE
  • Graduaciones de esmalte azul de alto contraste
  • Certificado de lote incluido
Para evitar la fricción perjudicial para el material entre la bureta y la llave de paso y para garantizar la estanqueidad, es necesario utilizar grasa para juntas cuando se trabaja con buretas que tienen una llave de paso de vidrio. Después de su uso, se debe retirar la grasa de la junta, ya que la punta de la bureta podría contaminarse. Este paso no es necesario cuando se trabaja con buretas con llave de paso de PTFE.
Certificaciones: DIN EN ISO 385.