VWR®, Buretas, con llave de paso de PTFE desmontable
Proveedor: VWR Collection
612-6694EA 60 EUR
612-6694 612-6695 612-6696
VWR®, Buretas, con llave de paso de PTFE desmontable
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS.
  • Alta resistencia química y térmica
  • Con raya Schellbach para una lectura precisa del menisco
  • Llave de paso de PTFE desmontable e intercambiable
  • Graduaciones de esmalte azul de alto contraste
  • Certificado de lote incluido
No se rompe en caso de manipulación indebida porque la llave de paso no está directamente conectada con el cuerpo de la bureta. Rápido de desmontar, fácil de limpiar y sencillo de reparar porque todos los componentes individuales son reemplazables.
Certificaciones: DIN EN ISO 385.