Fisetin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119150010 119150050
ACRO119150010EA 168 EUR
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Formula: C₁₅H₁₀O₆
Pto. de fusión: >330 °C
Número MDL: MFCD00006829
Núm. CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %