4-terc-Butilpiridina ≥97.5% (por GC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)pyridine
161940250 161941000
ACRO161940250EA 164 EUR
ACRO161940250 ACRO161941000
4-terc-Butilpiridina ≥97.5% (por GC)
4-terc-Butilpiridina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Pto. Ebullición: 196…197 °C
Pto. de fusión: -0.9
Densidad: 0.9219
Pto. de inflamación: 63 °C
Número MDL: MFCD00006435
Núm. CAS: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g