Poly(caprolactone), M.W. ~80000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
178301000 178305000
ACRO178301000EA 78.3 EUR
ACRO178301000 ACRO178305000
Poly(caprolactone), M.W. ~80000
Poly(caprolactone)
Formula: (C₆H₁₀O₂)n
Pto. de fusión: 60 °C
Número MDL: MFCD00084404
Núm. CAS: 24980-41-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Beads
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 80000 to 85000 g/mol