Ácido nítrico 65% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
88371.320EA 208 EUR
88371.320 88371.290
Ácido nítrico 65% (max. 0.005 ppm Hg), AnalaR NORMAPUR® zA
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: 87
Pto. de fusión: -42
Densidad: 1.51
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Índice Merck: 13,06610
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 65%
Chloride (Cl) max. 0,5 ppm
Dithizone determination passes test
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Residue after ignition max. 5 ppm
Sulphate (SO4) max. 1 ppm
Aluminium (Al) max. 0,05 ppm
Arsenic (As) max. 0,05 ppm
Barium (Ba) max. 0,02 ppm
Beryllium (Be) max. 0,01 ppm
Cadmium (Cd) max. 0,02 ppm
Calcium (Ca) max. 0,5 ppm
Chromium (Cr) max. 0,1 ppm
Cobalt (Co) max. 0,01 ppm
Copper (Cu) max. 0,01 ppm
Germanium (Ge) max. 0,05 ppm
Iron (Fe) max. 0,1 ppm
Lead (Pb) max. 0,05 ppm
Lithium (Li) max. 0,01 ppm
Magnesium (Mg) max. 0,1 ppm
Manganese (Mn) max. 0,01 ppm
Molybdenum (Mo) max. 0,02 ppm
Nickel (Ni) max. 0,05 ppm
Potassium (K) max. 0,1 ppm
Silver (Ag) max. 0,01 ppm
Sodium (Na) max. 0,5 ppm
Strontium (Sr) max. 0,01 ppm
Thallium (Tl) max. 0,05 ppm
Titanium (Ti) max. 0,1 ppm
Vanadium (V) max. 0,01 ppm
Zinc (Zn) max. 0,05 ppm
Zirconium (Zr) max. 0,1 ppm