VWR® Visiscope® TL534B FL4, Microscopios de fluorescencia
Proveedor: VWR Collection
630-3243EA 2970 EUR
630-3243 630-3244 630-3270
VWR® Visiscope® TL534B FL4, Microscopios de fluorescencia
Microscopios
Microscopio de fluorescencia de rutina avanzado para observaciones de campo claro y fluorescencia transmitida con objetivos IOS W-Plan o IOS W-Plan F (Semi-Apo) de alta calidad. Adecuado para aplicaciones educativas y de laboratorio.
  • Bastidor de fundición a presión de gran estabilidad y ergonomía
  • Platina mecánica de doble capa sin cremallera con escala Vernier en dos ejes
  • Tratamiento antifúngico para todos los objetivos
  • Sistema óptico corregido al infinito (IOS)
  • Tecnología LED de bajo consumo con mayor intensidad luminosa para obtener imágenes brillantes y una mayor fidelidad cromática
Los potentísimos iluminadores de fluorescencia LED se combinan con los correspondientes juegos de filtros de excitación para la visualización de la mayoría de los fluorocromos. La fluorescencia LED garantiza una comodidad inigualable, eliminando los tiempos de calentamiento/enfriamiento y todos los inconvenientes relacionados con la sustitución y el ajuste de las lámparas. La luz transmitida a través del exclusivo X-LED garantiza una visión de las muestras de gran calidad y riqueza.
El accesorio de flourescencia LED es una solución revolucionaria. Consiste en un selector de 4 posiciones para el uso de 4 iluminadores fluorescentes, llamados cubos de fluorescencia LED. Cada cubo está compuesto por un conjunto de filtros montados en un bloque de filtros y un LED de alta potencia con la emisión correspondiente a los filtros instalados. Para diversos análisis se dispone de una selección de 9 cubos de filtros de fluorescencia LED.
Información de suministro: Se suministra listo para su uso con oculares, objetivos, fuente de alimentación multienchufe, tapa antipolvo y aceite de inmersión (10 ml). El artículo 630-3270 incluye además dos cubos de fluorescencia LED (azul y verde).