Sistema de PCR en tiempo real AriaMx
Proveedor: AGILENT
5190-7702 5190-7708 5190-9370 600906 600907 401425 401427 401490 401491 401492 401493 401494 G5380AA G5381AA G8830-67001 G8830-67002 G8830-67003 G8830-67004 G8830-67005 G8830-67006 G8830A-010 G8830A-010-04R G8830A-101 G8830A-102 G8830A-103 G8830A-104 G8830A-105 G8830A-106 G8830A-300 G8830A-400 401428
AGLS5190-7702EA 633 EUR
AGLS5190-7702 AGLS5190-7708 AGLS5190-9370 AGLS600906 AGLS600907 AGLS401425 AGLS401427 AGLS401490 AGLS401491 AGLS401492 AGLS401493 AGLS401494 732-3776 732-3777 732-3778 732-3779 732-3780 732-3781 732-3782 732-3783 732-3784 732-3785 732-3786 732-3787 732-3788 732-3789 732-3790 732-3791 732-3792 732-3793 AGLS401428
Sistema de PCR en tiempo real AriaMx
Termocicladores PCR
El sistema de PCR en tiempo real AriaMx es un sistema de amplificación, detección y análisis de datos de PCR cuantitativo totalmente integrado.
  • Análisis de la expresión génica
  • Nueva capacidad de genotipado/HRM, cuantificación de ARNm
  • Cuantificación de NGS: preparación de bibliotecas, validación de resultados, seguimiento de ácidos nucleicos y detección de alelos raros
  • Puede utilizar cartuchos ópticos autoinstalables
  • Funciona con una desviación estándar de la uniformidad del Cq de <0,20 en ciclos rápidos (5 s a 95 °C/10 s a 60 °C)
  • Tiempo de adquisición de datos de <3 s/placa
  • Rango dinámico de nueve órdenes de magnitud
  • Funciona a una altitud máxima de 2.000 m y con una humedad relativa del 20 al 80 %.
El diseño del sistema combina un termociclador de última generación, un sistema óptico avanzado con una fuente de excitación LED y un completo software de análisis de datos.
Este instrumento puede contener hasta seis módulos ópticos, y el diseño óptico de escaneo ofrece una separación óptima entre los tintes y entre las muestras, proporcionando también un formato de detección de PCR de "tubo cerrado" que se puede utilizar con una variedad de productos químicos de detección de fluorescencia, incluidos los tintes SYBR® Green y EvaGreen, así como sistemas de sondas fluorogénicas que incluyen sondas TaqMan.
El AriaMx amplifica la productividad con su diseño modular y flexible único, interfaz de pantalla táctil intuitiva, informes avanzados y fáciles de usar y más de 120 atributos monitoreados a través de los diagnósticos integrados a bordo para ayudar a identificar problemas de ensayo o instrumento a medida que surgen.
Información para pedidos: Estados de cuenta de actualización de software disponibles en línea, sin cargo. Opcionalmente, duración de la garantía de compra de cinco años.
Incluye módulos ópticos configurables (hasta seis), un controlador de pantalla táctil, importación experimental, conectividad LIMS, 96 pocillos, 5 GB de almacenamiento de protocolo, diagnóstico de instrumentos a bordo, capacidades de monitoreo remoto, un año de garantía estándar.
Precaución: Sólo para fines de investigación. No para el uso en procedimientos de diagnóstico.