Paladio 5% on carbon, en polvo Type 490
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33217.09 H33217.18
H33217.09EA 950 EUR
H33217.09 H33217.18
Paladio 5% on carbon, en polvo Type 490
Palladium
Formula: Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III