Platino nominally 60% on high surface area advanced carbon support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Platinium
47334.03
47334.06
47334.03EA
281
EUR
47334.03
47334.06
Platino nominally 60% on high surface area advanced carbon support
Platino
Formula:
Pt MW: 195.08 g/mol Pto. Ebullición: 3827 Pto. de fusión: 1769 |
Número MDL:
MFCD00011179 Núm. CAS: 7440-06-4 Índice Merck: 12,07689 |