Platino nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
47371.03 47371.06
47371.03EA 281 EUR
47371.03 47371.06
Platino nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support
Platino
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
Índice Merck: 12,07689