Polietilenglicol 300, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: PEG 300
26605.290EA 80.5 EUR
26605.290 26605.360
Polietilenglicol 300, GPR RECTAPUR®
Polietilenglicol 300
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Hydroxyl value 356 - 394
pH (5%) 5,0 - 7,0
Viscosity (20°C) 80,0-105,0 mPa.s
Heavy metals (as Pb) max 5 ppm
Ignition residue (SO4) max 0.1 %
Water max 0.5%