Polietilenglicol 1.500, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
26607.290EA
54.7
EUR
26607.290
26607.360
Polietilenglicol 1.500, GPR RECTAPUR®
Polietilenglicol 1.500
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 |
Resultados test especificaciones
Average molecular weight | 1400 - 1600 |
Hydroxyl value | 70 - 80 |
pH (5%) | 4,0 - 8,0 |
Viscosity (20°C, 50% water) | 36 - 42 mPa.s |
Solidification point | about 45°C |
Colouration (25% water) | max 50 APHA |