Polietilenglicol 4.000, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
26609.290EA 58.7 EUR
26609.290 26609.460
Polietilenglicol 4.000, GPR RECTAPUR®
Polietilenglicol 4.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779612
Núm. CAS: 25322-68-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Average molecular weight 3500 - 4500
Hydroxyl value 25 - 32
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 110 - 142 mPa.s
Melting point (clear) about 55°C
Identification (IR) passes test