Fluorinert™ FC-70
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3312G-250G PC3312G-1KG PC3312G-50G
APOSPC3312G-250GEA 0 EUR
APOSPC3312G-250G APOSPC3312G-1KG APOSPC3312G-50G
Fluorinert™ FC-70
Fluorinert™
Precaución: Fluorinert is a trademark of 3M Company
Pto. Ebullición: 201-221 °C
Pto. de fusión: -25 °C
Densidad: 1,94 g/cm3 @ 25°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753882
Núm. CAS: 86508-42-1