α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxoglutaric acid disodium salt dihydrate, α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate, Sodium α-ketoglutarate dibasic dihydrate
BI2993-100G BI2993-25G BI2993-50G
APOSBI2993-100GEA 125 EUR
APOSBI2993-100G APOSBI2993-25G APOSBI2993-50G
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Assay 82+% Forms a clear solution in water (1.0M)
  • Biological buffer
Formula: C₅H₄O₅·2Na·2H₂O
MW: 226,092 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150702
Núm. CAS: 1282616-74-3