8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BI4356-100MG BI4356-250MG
APOSBI4356-100MGEA 174 EUR
APOSBI4356-100MG APOSBI4356-250MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₅H₁₇NO₆
MW: 307,299 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063950
Núm. CAS: 29266-96-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR