L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2S)-2-(Aminooxy)-3-phenylpropanoic acid hydrobromide
BIA1399-100MG BIA1399-25MG
APOSBIA1399-100MGEA 625 EUR
APOSBIA1399-100MG APOSBIA1399-25MG
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
Formula: C₉H₁₁NO₃·BrH
MW: 262.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00269699
Núm. CAS: 73086-97-2