5-Amino-DL-tryptophan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA4013-250MG BIA4013-100MG BIA4013-500MG
APOSBIA4013-250MGEA 306 EUR
APOSBIA4013-250MG APOSBIA4013-100MG APOSBIA4013-500MG
5-Amino-DL-tryptophan
5-Amino-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₃N₃O₂
Pto. de fusión: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683918
Núm. CAS: 6383-69-3