Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA4018-250MG BIA4018-100MG
APOSBIA4018-250MGEA 741 EUR
APOSBIA4018-250MG APOSBIA4018-100MG
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Formula: C₂₇H₄₆NO₄·Cl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00274384
Núm. CAS: 149116-07-4