Alamethicin (de Trichoderma viride)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIA4314-10MG BIA4314-5MG BIA4314-1MG
APOSBIA4314-10MGEA 603 EUR
APOSBIA4314-10MG APOSBIA4314-5MG APOSBIA4314-1MG
Alamethicin (de Trichoderma viride)
Alamethicin
Mixture of alamethicin homologues
Formula: C₉₂H₁₅₀N₂₂O₂₅
Pto. de fusión: 272…278 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00151517
Núm. CAS: 27061-78-5
UN: 3462
ADR: 6.1,III