Biotinyl-6-aminoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1154-10MG BIB1154-25MG BIB1154-5MG
APOSBIB1154-10MGEA 219 EUR
APOSBIB1154-10MG APOSBIB1154-25MG APOSBIB1154-5MG
Biotinyl-6-aminoquinoline
Biotinyl-6-aminoquinoline
Formula: C₁₉H₂₂N₄O₂S
Pto. de fusión: 211…215 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063390
Núm. CAS: 91853-89-3