6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-naphthyl b-D-galactoside, 6-Bromo-2-naphthyl β-D-galactopyranoside
BIB1201-1G BIB1201-500MG
APOSBIB1201-1GEA 116 EUR
APOSBIB1201-1G APOSBIB1201-500MG
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Formula: C₁₆H₁₇BrO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064182
Núm. CAS: 15572-30-2