Azul de bromofenol sal sódica
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Azul de bromofenol hidrosoluble, S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol] sal sódica, α-(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-ciclohexadienilideno)-α-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)toluenosulfonato de sodio
BIB1230-25G BIB1230-5G
APOSBIB1230-25GEA 72.5 EUR
APOSBIB1230-25G APOSBIB1230-5G
Azul de bromofenol sal sódica
Azul de bromofenol sal sódica
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691.95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013793
Núm. CAS: 62625-28-9