5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: X-caprylate
BIB1401-250MG BIB1401-1G BIB1401-5G
APOSBIB1401-250MGEA 92.8 EUR
APOSBIB1401-250MG APOSBIB1401-1G APOSBIB1401-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Formula: C₁₆H₁₉BrClNO₂
MW: 372,685 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00083263
Núm. CAS: 129541-42-0