5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
X-nonanoate
BIB1403-250MG
BIB1403-500MG
APOSBIB1403-250MGEA
267
EUR
APOSBIB1403-250MG
APOSBIB1403-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Formula:
C₁₇H₂₁BrClNO₂ MW: 386,711 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD02683900 Núm. CAS: 133950-77-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...