6-Chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1410-25MG BIB1410-50MG
APOSBIB1410-25MGEA 48 EUR
APOSBIB1410-25MG APOSBIB1410-50MG
6-Chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
6-Chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Formula: C₁₆H₁₉ClN₂O₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04972051
Núm. CAS: 156117-44-1