6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Salmon-glucoside
BIB1412-1G BIB1412-500MG BIB1412-5G
APOSBIB1412-1GEA 132 EUR
APOSBIB1412-1G APOSBIB1412-500MG APOSBIB1412-5G
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467206
Núm. CAS: 159954-28-6