6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Salmon-α-mannoside
BIB1414-100MG BIB1414-250MG BIB1414-25MG
APOSBIB1414-100MGEA 267 EUR
APOSBIB1414-100MG APOSBIB1414-250MG APOSBIB1414-25MG
6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
MW: 329.733 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683909
Núm. CAS: 425427-88-9