5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1416-1G BIB1416-250MG BIB1416-2G
APOSBIB1416-1GEA 219 EUR
APOSBIB1416-1G APOSBIB1416-250MG APOSBIB1416-2G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683897
Núm. CAS: 198402-60-7