5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Magenta-phos
BIB1419-1G BIB1419-250MG BIB1419-5G
APOSBIB1419-1GEA 219 EUR
APOSBIB1419-1G APOSBIB1419-250MG APOSBIB1419-5G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Formula: C₈H₄BrClNO₄P·2Na
MW: 370,432 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01311741
Núm. CAS: 404366-59-2