1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1425-250MG BIB1425-500MG
APOSBIB1425-250MGEA 154 EUR
APOSBIB1425-250MG APOSBIB1425-500MG
1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Formula: C₁₈H₂₁NO₆
MW: 347.362 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00051151
Núm. CAS: 10329-98-3