2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1428-250MG BIB1428-500MG
APOSBIB1428-250MGEA 102 EUR
APOSBIB1428-250MG APOSBIB1428-500MG
2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
2-Naphthyl α-D-glucopyranoside
Formula: C₁₆H₁₈O₆
Pto. de fusión: 202 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067170
Núm. CAS: 25320-79-0